Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 630,00 Kč |
O této položce
1 630,00 Kč
Název produktu
Phosphate buffered saline, pH 7.2 (25 °C)
sterility
autoclaved
Quality Segment
form
liquid
pH
7.2 (25 °C)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description pH 7.2 (25 °C) | description Autoclaved, pH 7.2 (25 °C) | description pH 7.6 (25 °C) | description BioUltra, solution |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form powder | form solution |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| pH 7.2 (25 °C) | pH 7.2 (25 °C) | pH 7.6 (25 °C) | pH 7.1-7.3 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| sterility autoclaved | sterility - | sterility - | sterility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate buffered saline
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
nwg
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?