Merck
P7908
N-(1-Pyrenyl)maleimide
Synonyma:
1-(1-Pyrenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H11NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
297.31
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
255-702-1
Beilstein/REAXYS Number:
1542661
MDL number:
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
mp
235-237 °C (lit.)
functional group
imide, maleimide
SMILES string
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C20H11NO2/c22-17-10-11-18(23)21(17)16-9-7-14-5-4-12-2-1-3-13-6-8-15(16)20(14)19(12)13/h1-11H
InChI key
YXKWRQLPBHVBRP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant used in synthesis of:
  • Oligodeoxynucleotide derivatives
  • Polymer conjugates of immunogenic peptides
  • Modified oligonucleotides for biosensing applications,
Reactant:
  • Involved in synthesis of thermally stable fluorescent maleimide/isobutene alternating copolymers
  • Used as derivitizing agent for determination of glutathione disulfide levels in biological samples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)