product line
BioUltra
Quality Segment
form
powder
impurities
≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.05%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.5%, Mg: ≤0.01%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
C/C=C/C1=CC=C(C=C1)OC.[O-]S(=O)[O-].[Na+]
InChI
1S/C10H12O.Na.H2O3S/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9;;1-4(2)3/h3-8H,1-2H3;;(H2,1,2,3)/q;+1;/p-2/b4-3+;;
InChI key
JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L
General description
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyanetholesulfonic acid sodium salt
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?