Merck
P9178
Prochlorperazine dimaleate salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H24ClN3S · 2C4H4O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
606.09
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
201-511-3
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
solubility
H2O: slightly soluble 0.3 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.3 mg/mL, methanol: soluble
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
InChI
1S/C20H24ClN3S.2C4H4O4/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
InChI key
DSKIOWHQLUWFLG-SPIKMXEPSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Biochem/physiol Actions
Prochlorperazine is an anti-nausea and neuroleptic agent. It is known to cause neuropsychiatric side effects. Prochlorperazine inhibits the action of dopamine in the central nervous system. It acts as an antiemetic drug and prevents vomiting and stimulates sleep. Prochlorperazine is useful as a tranquilizer in the treatment of schizophrenia and nonpsychotic anxiety.
Phenothiazine antipsychotic; D2 dopamine receptor antagonist; antispasmodic
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Lact. - Repr. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)