O této položce
Lineární vzorec:
(HO)2P(O)CH2NHCH2CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
169.07
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-997-4
Beilstein/REAXYS Number:
2045054
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliproduct line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
230 °C (dec.) (lit.)
application(s)
agriculture
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)CNCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
InChI key
XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N
General description
Glyphosate (N-(phosphonomethyl)glycine) (sold commercially as Roundup) is the most widely used broad-spectrum systemic herbicide in the world. Consequently, the environmental effects of glyphosphate and its mechanism of action are an important area of active research.
Biochem/physiol Actions
Glyphosphate inhibits the shikimate pathway-dependent synthesis of the aromatic amino acids tyrosine, tryptophan and phenylalanine at the growing points of plants.
Glyphosate (N-[phosphonomethyl] glycine) is the herbicide form of the isopropylamine salt of glyphosate.
Preparation Note
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(Phosphonomethyl)glycine
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?