Merck
P9769
Decaethylene glycol mono­dodecyl ether
nonionic surfactant
Synonyma:
C12E10, Polyoxyethylene (10) lauryl ether
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C32H66O11
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
626.86
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
semisolid (with melting point ~24 °C.)
mol wt
626.86 g/mol
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
InChI key
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
Application
Decaethylene glycol mono­dodecyl ether has been used in a study to assess diffusion of proteins and nonionic micelles in agarose gels. It has also been used in a study to investigate properties of anti-inflammatory resolvins derived from docosapentaenoic acid.
Decaethylene glycol mono­dodecyl ether has been used as a non-ionic surfactant to study its characterization and interactions with bovine serum albumin (BSA) and to assess their complexes.
signalword
Warning
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
pictograms
Exclamation mark
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)