O této položce
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlistorage temp.
room temp
Quality Segment
General description
For use with GenElute™ kits during sample preparation.
Preparation Note
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
Cílové orgány
Lungs
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?