Merck
RAB0797
Mouse IgA ELISA Kit
Synonyma:
IgA, Immunoglobulin A
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
species reactivity
mouse
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Mouse IgA.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biochem/physiol Actions
Immunoglobulin A (IgA) is majorly found in the mucosal secretions. IgA exists as two subclasses, IgA1 and IgA2. IgA is a dimer in animals, but a monomer in humans. IgA interacts with the Fc fragment of IgA receptor (FCAR) to elicit immune response against inhaled pathogens. Secretory IgA (S-IgA) produced by B1 lymphocytes triggers phagocytosis and leucocyte respiratory burst. S-IgA exists as a polymer and is crucial for primary defense. The high levels of IgA in human milk and colostrum may provide immune protection to infants. Deficiency of IgA leads to increased susceptibility to infections. High levels of IgA in kidney is present in IgA nephropathy and IgA myeloma. Autoantibodies of IgA is present in celiac disease.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list & Stanovení ceny
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    Bezpečností list
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    Bezpečností list
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    Bezpečností list
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)