Merck
RDD024
Tricine
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99%
Synonyma:
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(HOCH2)3CNHCH2CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
179.17
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-193-6
Beilstein/REAXYS Number:
1937804
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
Redi-Dri™
assay
≥99%
form
powder
quality
free-flowing
impurities
≤0.2% water (Karl Fischer)
useful pH range
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
solubility
water: 20 % (w/w), clear, colorless
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
absorption
≤0.02 at 290 nm at 20 % (w/w)
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChI key
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Application
Buffer component for separation of low molecular weight peptides.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tricine
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)