O této položce
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105501
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable
input
sample(s) (swab)
test parameters
: ~20 min kit run time, sample volume: 120 μL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
The GenElute Viral RNA Miniprep Kit is designed for isolation of viral RNA in a column-based format. A single protocol is provided for isolation of viral RNA from saline, viral transport medium, saliva, cell suspension, and tissue culture medium. This kit does not separate viral from cellular RNA and will co-purify host cellular RNA if it is present. Efficient purification of low concentrations of viral RNA is enhanced by the inclusion of poly(A) carrier RNA. Downstream compatible applications for purified RNA include RT-qPCR and Next Generation Sequencing.
Application
Suitable for Virus RNA Purification
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pouze součásti soupravy
Č. produktu
Popis
- Poly(A) Carrier RNA
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list & Stanovení ceny
- 2-Mercaptoethanol, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration)
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Cílové orgány
Liver,Heart
supp_hazards
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Co se děje?
WGK 3
Kódy nebezpečí
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?