Přejít k obsahu
S2679
Sodium salicylate
98.0-102.0% anhydrous basis, meets USP testing specifications
Synonyma:
2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt, Sodium 2-hydroxybenzoate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HOC6H4COONa
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
160.10
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-198-0
Beilstein/REAXYS Number:
3732792
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
agency
USP reference standard, USP/NF, meets USP testing specifications
assay
98.0-102.0% anhydrous basis
form
crystalline
impurities
≤0.2% Organic impurities (USP), <0.5% water (Karl Fischer)
color
white
useful pH range
6.85 (26.3 °C)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Indophenol Blue Colorimetric Method to Determine Grain Protein Content of Cereal Plants.: Sodium salicylate is utilized in a colorimetric method to measure protein content in grains, underlining its importance in agricultural sciences and food quality assessment (Huang C et al., 2024).
  • Correlation Analysis Between Echinocytosis Stages and Blood Viscosity During Oxygenator Perfusion: An In Vitro Study.: Research employing sodium salicylate to investigate its effects on blood cell morphology and viscosity during medical perfusion processes, crucial for improving clinical outcomes in treatments involving blood handling (Okahara S et al., 2024).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium salicylate
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Bod vzplanutí (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)