O této položce
Lineární vzorec:
HOCH2(CHOH)4CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
182.17
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-061-5
Beilstein/REAXYS Number:
1721899
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlivapor density
<1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 25 °C)
product line
BioReagent
assay
≥98% (GC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
color
white
useful pH range
5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L)
mp
98-100 °C (lit.)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Application
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?