O této položce
Lineární vzorec:
HOCH2CH(NH2)COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
105.09
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-130-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721405
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
SMILES string
NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NMDA agonist acting at the glycine site; precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?