Přejít k obsahu
S5386
DL-Serine
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98% (HPLC)
Synonyma:
(±)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HOCH2CH(NH2)COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
105.09
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-130-6
Beilstein/REAXYS Number:
1721405
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Application
For use in insect and mammalian cell culture applications where the pure L-form is not required.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Serine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)