Přejít k obsahu
S5636
Sodium acetate
powder, BioReagent, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Synonyma:
Acetic acid sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COONa
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
82.03
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021906
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
204-823-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3595639
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder, solid
autoignition temp.
1112 °F
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, electrophoresis: suitable
impurities
≤0.001% hevay metals (as lead), ≤0.01% insoluble matter
pH
8.9 (25 °C, 100 mg/mL in water, 0.1 M agueous sodium acetate solution)
pKa 
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.5 g/10 mL
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.035%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
suitability
suitable for electrophoresis buffers
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium acetate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)