Merck
S6268
Sigma Pasteur pipettes
non-plugged, L 9 in.
Synonyma:
Pasteur Pipette
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
eCl@ss:
32079210
Material:
glass
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Manufacturer/tradename:
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
Feature:
graduations: no
Packaging:
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
glass
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
graduations: no
packaging
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Sigma-Aldrich
technique(s)
cell culture: suitable
L
9 in.
Application
Sigma Pasteur pipettes have been used to transfer embryos and manipulate human embryonic stem cell lines (hESC).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sigma Pasteur pipettes
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)