O této položce
Lineární vzorec:
NaF
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
41.99
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050104
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.71
EC Number:
231-667-8
MDL number:
Assay:
≥99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlivapor pressure
1.4 mmHg ( 0 °C)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
technique(s)
cell culture | insect: suitable
mp
993 °C (lit.)
SMILES string
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium fluoride
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?