Merck
S9761
N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-7-amido-4-methylcoumarin
leucine aminopeptidase substrate, ≥98% (HPLC), powder
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C34H39N5O9
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
661.70
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-7-amido-4-methylcoumarin, Leucine aminopeptidase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)NC(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(Cc2ccccc2)C(=O)Nc3ccc4C(C)=CC(=O)Oc4c3
InChI
1S/C34H39N5O9/c1-19-16-30(43)48-27-18-23(11-12-24(19)27)37-32(45)25(17-22-8-5-4-6-9-22)38-33(46)26-10-7-15-39(26)34(47)21(3)36-31(44)20(2)35-28(40)13-14-29(41)42/h4-6,8-9,11-12,16,18,20-21,25-26H,7,10,13-15,17H2,1-3H3,(H,35,40)(H,36,44)(H,37,45)(H,38,46)(H,41,42)
InChI key
FMVUZZZUYBXQGR-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)