Merck
SAE0194
3xFLAG™ Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder, purified
Synonyma:
Met-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Gly-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Ile-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys, ddddk peptide, dykddddk peptide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Purified 3xFLAG® peptide, ≥95% (HPLC), lyophilized powder
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
technique(s)
protein extraction: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
The 3X FLAG Peptide is a synthetic peptide of 23 amino acid residues in length. The Asp-Tyr-Lys-Xaa-Xaa-Asp motif is repeated three times in the peptide. Eight amino acids at the C-terminus make up the classic FLAG sequence (Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys).
Application
For use in competitive elution by affinity chromatography of 3X FLAG fusion proteins either from the ANTI-FLAG M2 monoclonal antibody (F1804) in solution, or bound to agarose on the ANTI-FLAG M2 agarose affinity gel (A2220).
For elution under gentle, mild conditions of 3X FLAG fusion proteins from the ANTI-FLAG M2 affinity gels.
(Note: the 1X FLAG Peptide (F3290) will not elute 3X FLAG fusion proteins from ANTI-FLAG affinity gels.)
Legal Information
3xFLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)