O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27H39N7O10
Molekulová hmotnost:
621.64
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Ac-VQVD-pNa (Acetyl-Val-Gln-Val-Asp-p-nitroanilide) is used as a chromogenic caspase substrate.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?