Přejít k obsahu
SML0202
DPH
≥98% (HPLC)
Synonyma:
5-(1,3-diaryl-1H-pyrazol-4-yl)hydantoin, 5-[3-(4-fluorophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl]-2,4-imidazolidinedione
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H13FN4O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
336.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)-c2nn(cc2C3NC(=O)NC3=O)-c4ccccc4
InChI
1S/C18H13FN4O2/c19-12-8-6-11(7-9-12)15-14(16-17(24)21-18(25)20-16)10-23(22-15)13-4-2-1-3-5-13/h1-10,16H,(H2,20,21,24,25)
InChI key
MPQWYPLPWGUMJE-UHFFFAOYSA-N
Application
DPH may be used in c-Abl tyrosine kinase-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
DPH is a potent cell permeable c-Abl activator. DPH binds to the myristoyl binding site and leads to activation of c-Abl kinase activity. The compound stimulates the phosphorylation of c-Abl and its downstream substrate Crk.
Potent cell permeable c-Abl activator
DPH binds and alters the conformation of the myristoyl binding site of c-Abl tyrosine kinase. It exhibits potent enzymatic and cellular activity that stimulates the activation of c-Abl.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Abl page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)