Merck
SML0803
VUF10661
≥98% (HPLC), Chemokine receptor CXCR3 agonist, powder
Synonyma:
(3S)-N-[(1S)-5-Amino-1-[[(2,2-diphenylethyl)amino]carbonyl]pentyl]-2-(1,4-dioxo-4-phenylbutyl)-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxamide
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C40H44N4O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
644.80
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
VUF10661, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
VUF10661 is a potent agonist of the chemokine receptor CXCR3.
VUF10661 is a potent agonist of the chemokine receptor CXCR3. VUF10661 induces receptor internalization, recruitment of ?-arrestins and activates Gi proteins with similar potency to endogenous CXCL ligands.
Features and Benefits
This compound is featured on the Chemokine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)