Merck
SML1145
ML303
≥98% (HPLC)
Synonyma:
2-Methoxy-4-(3-methyl-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-4-yl)phenol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H16F3N3O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
399.37
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NN(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)C3=NC=CC(C4=CC=C(O)C(OC)=C4)=C31
InChI
1S/C21H16F3N3O2/c1-12-19-16(13-3-8-17(28)18(11-13)29-2)9-10-25-20(19)27(26-12)15-6-4-14(5-7-15)21(22,23)24/h3-11,28H,1-2H3
InChI key
YBRHGNCGFMRGSV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML303 is a potent inhibitor (IC50 = 155 nM) of the influenza viral protien NS1. NS1 enhances virulence by inhibiting host cell immune responses, including the expression of IFN-b, and regulating synthesis, splicing and translation of viral RNA.
ML303 is a potent inhibitor of the influenza viral protien NS1.
It belongs to the pyrazolopyridine family.
Piktogramy
Skull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)