Merck
SML1186
GGTI-286 dihydrochloride
≥90% (HPLC)
Synonyma:
(R)-N-[[5-[(2-Amino-3-mercaptopropyl)amino][1,1′-biphenyl]-2-yl]carbonyl]-L-lLeucine methyl ester dihydrochloride, GGTI 286 dihydrochloride, N-[[5-[[(2R)-2-Amino-3-mercaptopropyl]amino][1,1′-biphenyl]-2-yl]carbonyl]-L-leucine methyl ester dihydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H31N3O3S · 2HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
502.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
SC[C@H](N)CNc1cc(c(cc1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)OC)c2ccccc2
InChI key
IENQPUVVSDIXCT-UTKZUKDTSA-N
Biochem/physiol Actions
GGTI-286 is a cell permeable, potent and selective inhibitor of geranylgeranyltransferase I (GGTase I) that selectively disrupts oncogenic K-Ras4B. New study shows that GGTI-286 reduces nuclear localization of β-catenin.
GGTI-286 is a cell permeable, potent and selective inhibitor of geranylgeranyltransferase I (GGTase I). CAAX peptidomimetic.
Other Notes
Air sensitive; dessicant.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)