Merck
SML1231
c-di-AMP sodium salt
≥98% (HPLC), powder, bacterial second messenger
Synonyma:
3′,5′-Cyclic diadenylic acid sodium salt, Adenylyl-(3′5′)-3′-adenylic acid, cyclic nucleotide sodium salt, Cyclic di-3′,5′-adenylate sodium salt, Cyclic diadenylate monophosphate sodium salt, Cyclic diadenylate sodium salt, Cyclic-di-AMP sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H24N10O12P2 · xNa+
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
658.41 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
c-di-AMP sodium salt, ≥98% (HPLC)
description
contains 1μmol of powder (approx. 0.7mg)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H](O3)[C@H](O)[C@H](OP(OC[C@@H]4[C@@H](O5)[C@@H](O)[C@H](N6C=NC7=C6N=CN=C7N)O4)(O)=O)[C@H]3COP5(O)=O.C
InChI
1S/C20H24N10O12P2/c21-15-9-17(25-3-23-15)29(5-27-9)19-11(31)13-7(39-19)1-37-43(33,34)42-14-8(2-38-44(35,36)41-13)40-20(12(14)32)30-6-28-10-16(22)24-4-26-18(10)30/h3-8,11-14,19-20,31-32H,1-2H2,(H,33,34)(H,35,36)(H2,21,23,25)(H2,22,24,26)/t7-,8-,11-,12-,13-,14-,19-,20-/m1/s1
InChI key
PDXMFTWFFKBFIN-XPWFQUROSA-N
Biochem/physiol Actions
c-di-AMP is a bacterial secondary messenger.
c-di-AMP is a bacterial secondary messenger. c-di-AMP acts as a potent mucosal adjuvant stimulating both humoral and cellular responses.
It has a role in various signaling pathways. In Gram-positive bacteria, it influences cell growth and survival and modulates virulence. c-di-AMP is formed by diadenylate cyclases (DACs), which are cyclase domain-containing proteins.
Preparation Note
c-di-AMP is soluble in water (≥ 16 mM, limits have not been determined).
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)