O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H9N2O3S · xNa+
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
237.26 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@]1(C([O-])=O)CSC(C2=C(C=CC=N2)O)=N1
InChI
1S/C10H10N2O3S/c1-10(9(14)15)5-16-8(12-10)7-6(13)3-2-4-11-7/h2-4,13H,5H2,1H3,(H,14,15)/p-1/t10-/m1/s1
InChI key
MJWAGSZZOQMRNY-SNVBAGLBSA-M
Biochem/physiol Actions
Desferrithiocin is an iron chelator.
Iron chelator.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?