O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C26H26N6O · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
474.99
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliassay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC1=C(C2=CC(CC)=N1)CCC(N2CC3=CC=C(C=C3)C4=C(C=CC=C4)C5=NN=NN5)=O.Cl
InChI
1S/C26H26N6O.ClH/c1-3-19-15-24-22(23(4-2)27-19)13-14-25(33)32(24)16-17-9-11-18(12-10-17)20-7-5-6-8-21(20)26-28-30-31-29-26;/h5-12,15H,3-4,13-14,16H2,1-2H3,(H,28,29,30,31);1H
InChI key
NAGGAAHTUXEGFG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective Angiotensin II AT1 antagonist
ZD7155 is a potent selective Angiotensin II AT1 antagonist. In one study ZD 7155 was found to be longer-acting and approximately ten times as potent as losartan in suppressing the angiotensin II-induced pressor response.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?