Merck
SML2256
D3-βArr
≥98% (HPLC)
Synonyma:
N-(1-Phenylethyl)-2-(1-piperazinyl)-4-quinazolinamine, N-(1-Phenylethyl)-2-(piperazin-1-yl)quinazolin-4-amine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H23N5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
333.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C1=CC=CC=C1)NC2=NC(N3CCNCC3)=NC4=CC=CC=C42
InChI
1S/C20H23N5/c1-15(16-7-3-2-4-8-16)22-19-17-9-5-6-10-18(17)23-20(24-19)25-13-11-21-12-14-25/h2-10,15,21H,11-14H2,1H3,(H,22,23,24)
InChI key
LOGWGZNWEWFTJV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
D3-βArr is a positive allosteric modulator of TSHR (thyrotropin receptor) for β-Arr 1-mediated signaling that initiates translocation of β-Arr 1 by direct TSHR activation, while showing no agonistic effect on cAMP production. D3-βarr is a positive allosteric modulator for TSH-enhanced osteoblast differentiation.
positive allosteric modulator of TSHR (thyrotropin receptor) for β-Arr 1-mediated signaling
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)