O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H11NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
257.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C=C(C=C1C=O)CC2=CC=CC=C2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H11NO4/c16-9-12-7-11(6-10-4-2-1-3-5-10)8-13(14(12)17)15(18)19/h1-5,7-9,17H,6H2
InChI key
RKJXVCLOGNLZOI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Col003 is a cell penetrant, selective and potent inhibitor of the interaction of Hsp47 with collagen. It binds to the collagen binding site on Hsp47. Col003 inhibits a collagen secretion by destabilization the collagen triple helix. Additionally Col003 weakly inhibits interaction of collagen with prolyl 4-hydroxylase (P4H).
cell penetrant, selective and potent inhibitor of the interaction of Hsp47 with collagen
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?