Merck
SML3350
Acriflavine purified
≥95% (HPLC)
Synonyma:
Mixture of trypaflavines (3,6-diamino-10-methylacridinium chloride and 3,6-diamino-3-methylacridinehydrochloride) and proflavine (3,6-diaminoacridine) hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[C13H11N3.HCl]x·[C14H13N3.HCl]y ·[C14H14N3·Cl]z
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
red to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(N)=CC3=N2.NC4=CC5=C(C=C4)C=C6C=CC(NC)=CC6=N5.NC7=CC8=C(C=C7)C=C9C=CC(N)=CC9=[N+]8C.[Cl-].Cl.Cl
InChI key
CNKPVFNEZPNSQB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Acriflavine is an antimicrobial drug used to treat against sleeping sickness, urinary tract infections, and gonorrhea. Acriflavine is a potent inhibitor of SARS-CoV-2 papain-5 like protease (PLpro), which potently inhibits viral replication in vivo in mice and ex vivo in human airway epithelia. It is a mixture of trypaflavines (3,6-diamino-10-methylacridinium chloride and 3,6-diamino-3-methylacridinium chloride) and proflavine (3,6-diaminoacridine). Apparently commercial acriflavine mixtures contain the combination of differently methylated proflavines to optimally block the PLpro active site. Also, it potently inhibits replication of other betacoronaviruses.
Antimicrobial; potent inhibitor of SARS-CoV-2 papain-5 like protease (PLpro) and inhibits virus replication
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)