Merck
SML3593
Hexachlorophene
≥95% (HPLC)
Synonyma:
2,2′,3,3′,5,5′-Hexachloro-6,6′-dihydroxydiphenylmethane, 2,2′-Dihydroxy-3,3′,5,5′,6,6′-hexachlorodiphenylmethane, 2,2′-Methylenebis[3,4,6-trichlorophenol], Nabac
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H6Cl6O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
406.90
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.04
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(C(O)=C(C=C1Cl)Cl)CC2=C(C(Cl)=CC(Cl)=C2O)Cl
InChI key
ACGUYXCXAPNIKK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Hexachlorophene is selective and potent N-acyl-phosphatidylethanolamine phospholipase D (NAPE-PLD) inhibitor. Hexachlorophene potently inhibits NAPE-PLD activity in cultured HEK293 cells. Hexachlorophene is an antibacterial compound used topically by health-care personnel to control cutaneous gram-positive infections. Also it appears that hexachlorophene is an inhibitor of virus entry for Severe fever with thrombocytopenia syndrome virus (SFTSV).
Selective and potent N-acyl-phosphatidylethanolamine phospholipase D (NAPE-PLD) inhibitor; topical anti-bacterial agent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexachlorophene
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)