Merck
SML4297
H-Gly-Phe-AFC trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonyma:
Gly-Phe-7-amino-4-trifluoromethylcoumarin trifluoroacetate salt, Gly-Phe-AFC; Glycylphenylalanyl-aminofluorocoumarin trifluoroacetate salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H18F3N3O4 · xC2HF3O2
Molekulová hmotnost:
433.38 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
H-Gly-Phe-AFC (GF-AFC) is a cell-permeable dipeptidyl peptidase 1 (DPP1; cathepsin C; cathepsin J) substrate commonly used for cell viability accessment, where the fluorophore AFC is cleaved off by intracellular DPP1 activity in live cells. Unlike ATP and MTT assays, GF-AFC assay requires no lysis at the end of the assay, so cells can be used afterwards for other live cell-based assays. Cells are typically incubated with GF-AFC at a final concentration of 80 µM (from a 100 mM stock in DMSO) for 0.5-1 h at 37°C, and the AFC fluorescence intensity can be monitored by a fluorescence plate reader or by a fluorescence microscope (Ex 380-400 nm and Em 505 nm).
Disclaimer
Hygroscopic, store with desiccant
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)