Merck
T1030
TES hemisodium salt
Synonyma:
2-[(2-Hydroxy-1,1-bis[hydroxymethyl]ethyl)amino]ethanesulfonic acid, N-tris(Hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulfonic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H14.5NO6S · 0.5 Na
Molekulová hmotnost:
240.24
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥99%
Quality Segment
form
powder or crystals
color
white
pH
6.8—8.2
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O.OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C6H15NO6S.Na/c2*8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13;/h2*7-10H,1-5H2,(H,11,12,13);/q;;+1/p-1
InChI key
HKLKIYDMMZWFEX-UHFFFAOYSA-M
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)