Merck
T3566
Clear-view™ Snap-Cap microtubes
size 1.5 mL, natural
Synonyma:
low retention microtube, snap-cap vial
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121702
Material:
cap (Angled cap lid), polypropylene
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
cap (Angled cap lid), polypropylene
feature
RNase and DNase free
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Excel Scientific MCT-1.5N
parameter
-20,000 × g max. RCF
size
1.5 mL
color
natural
General description
  • Superior clarity for sample viewing
  • A consistent, ring-lock seal prevents inadvertent opening
  • Angled cap lid makes opening easy without thumb fatigue
  • Large flat tops for ease of identification and a pierceable cap
  • Large, crisp reference lines and graduation numbers
  • Certified RNase/DNase free
Legal Information
Clear-view is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clear-view™ Snap-Cap microtubes
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)