Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 220,00 Kč |
5 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 120,00 Kč |
25 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 14 200,00 Kč |
O této položce
1 220,00 Kč
Název produktu
Paclitaxel, from Taxus brevifolia, ≥95% (HPLC), powder
biological source
Taxus brevifolia
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
213 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMSO: 50 mg/mL (can be stored frozen for several months), methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless (undergoes transesterification), ethanol: soluble
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes
originator
Bristol-Myers Squibb
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
InChI key
RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-N
Gene Information
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description from Taxus brevifolia, ≥95% (HPLC), powder | description from semisynthetic, ≥98% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless (undergoes transesterification), DMSO: 50 mg/mL (can be stored frozen for several months) | solubility H2O: soluble (hydrolyzes), methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless, DMSO: soluble 50 mg/mL | solubility - | solubility - |
| originator Bristol-Myers Squibb | originator Bristol-Myers Squibb | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paclitaxel
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 2
Cílové orgány
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system, Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?