Merck
U101
5-Methylurapidil
solid
Synonyma:
5-Methyl-6[[3-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]­propyl]­amino]-1,3-dimethyluracil
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H31N5O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
401.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 0.4 mg/mL, 0.1 M HCl: 3.8 mg/mL
SMILES string
Cl[H].COc1ccccc1N2CCN(CCCNC3=C(C)C(=O)N(C)C(=O)N3C)CC2
InChI
1S/C21H31N5O3.ClH/c1-16-19(23(2)21(28)24(3)20(16)27)22-10-7-11-25-12-14-26(15-13-25)17-8-5-6-9-18(17)29-4;/h5-6,8-9,22H,7,10-15H2,1-4H3;1H
InChI key
WAZDYFHTLYHMKO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
5-Methylurapidil has been used for competitive binding in radioligand binding assays.
Biochem/physiol Actions
Selective α1A-adrenoceptor antagonist; antihypertensive.
Features and Benefits
This compound is featured on the α1-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
5-Methylurapidil is soluble in water at 0.4 mg/ml and is also soluble in 0.1 M HCl at 3.8 mg/ml.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)