Merck
U2258
Ubiquitin-7-amido-4-methylcoumarin
≥95% (HPLC), solution (supplied in DMSO)
Synonyma:
Ubiquitin-AMC
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Ubiquitin-7-amido-4-methylcoumarin, solution (supplied in DMSO)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
solution (supplied in DMSO)
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Ubiquitin-7-amido-4-methylcoumarin (Ub-AMC) is a fluorogenic Ub-base probe. It consists of AMC conjugated to the glycine residue of ubiquitin. Ub-AMC is a fluorogenic substrate for ubiquitin C-terminal hydrolase-L3 (UCH-L3) as well as other UCH isozymes.
Manufactured for Sigma by Boston Biochem. Inc.
Application
Ubiquitin-7-amido-4-methylcoumarin (Ub-AMC) has been used as a fluorogenic substrate in deubiquitinase assay buffer.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
188.6 °F
Bod vzplanutí (°C)
87 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)