Merck
U6504
Urea
suitable for electrophoresis
Synonyma:
Carbamide, Carbonyldiamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NH2CONH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
60.06
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-315-5
Beilstein/REAXYS Number:
635724
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Assay:
≥98%
Technique(s):
electrophoresis: suitable, protein electrophoresis: suitable
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder or crystals
technique(s)
electrophoresis: suitable, protein electrophoresis: suitable
impurities
≤0.005% Ammonia
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤5 ppm, Pb: ≤5 ppm
absorption
≤0.06 at 260 at 5 M, ≤0.06 at 280 at 5 M
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
A chaotropic agent used to solubilize and denature proteins for denaturing isoelectric focusing and two-dimensional electrophoresis.
Used for the denaturation of proteins and as a mild solubilization agent for insoluble or denatured proteins. Useful for renaturing proteins from samples already denatured with 6 M guanidine chloride such as inclusion bodies. May be used with guanidine hydrochloride and dithiothreitrol (DTT) in the refolding of denatured proteins into their native or active form.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)