Přejít k obsahu
UC126
4-Hydroxymephenytoin
Cytochrome P450 inhibitor, solid
Synonyma:
(±)-5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methylhydantoin, (±)-5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methylimididazolidine-2,4-dione
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H14N2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
234.25
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
4-Hydroxymephenytoin,
form
solid
Quality Segment
color
white
mp
153-154 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-3-12(8-4-6-9(15)7-5-8)10(16)14(2)11(17)13-12/h4-7,15H,3H2,1-2H3,(H,13,17)
InChI key
OQPLORUDZLXXPD-UHFFFAOYSA-N
General description
CYP2C19 metabolite of mephenytoin.
Application
4-Hydroxymephenytoin has been used for developing ultra performance LC (UPLC)- tandem mass spectrometry (MS/MS) assays for evaluating cytochrome P450 (CYP) probe drugs and their relevant metabolites in human urine or plasma samples. 4-hydroxymephenytoin has also been used for developing sub-2-micron particle LC/MS/MS-based methods for analyzing CYP450 probe substrate metabolites.
Biochem/physiol Actions
4-Hydroxymephenytoin catabolism displays genetic polymorphism and is a direct indicator of Cytochrome P450 2C19 (CYP2C19) activity. Detection and quantification of 4-hydroxymephenytoin in biological samples by HPLC method is well optimized.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxymephenytoin
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)