Merck
Z2902
Zinc Formalin Fixative
fixative, pH 6.2-6.3
Synonyma:
ZFF
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
pH
6.2-6.3
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
storage temp.
room temp
General description
Zinc Formalin Fixative is a non-precipitating fixative. This fixative is compatible with histochemical, immunochemical and special stains. It may be used with automated tissue processors and also in manual methods. The zinc chloride component of the formulation increases the rigidity of cellular components to withstand subsequent processing, sectioning and staining procedures. Tissue specimens initially fixed using 10% neutral buffered formalin solution may be post-fixed using the Zinc Formalin Fixative.
Application
Zinc Formalin Fixative is an excellent morphological preservation of nuclear and cytoplasmic components. Can replace neutral buffered formalin for routine tissue and immunohistochemical procedures. It is a non-precipitating fixative which can be used with automated and manual methods.
Preparation Note
Store the product at room temperature. Do not freeze.
The Zinc Formalin Fixative is supplied ready-to-use.
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
50-00-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)