Merck
Z709166
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART GEL, volume range 0.5-100 μL, sterile
Synonyma:
pipet tips, pipette tips, MBP 2155, dispensing tip, liquid transfer tip
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121601
eCl@ss:
38150101
Volume:
100 μL
Sterility:
sterile
Feature:
DNase free, RNase free, barrier
Packaging:
pack of 960 ea
Manufacturer/tradename:
Molecular BioProducts 2155
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
colorless , colorless tip
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier
packaging
pack of 960 ea
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2155
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
100 μL
volume range
0.5-100 μL
volume
100 μL
compatibility
for use with
  • Biohit Proline-Electronic 10-100 μl
  • Biohit Proline-Variable 50-200 μl
  • Eppendorf 4810 10-100 μl
  • Eppendorf Research Pro 5-100 μl
  • Eppendorf Research/Reference 10-100 μl
  • Eppendorf Response 4850 5-100 μl
  • Finnpipette 4027/4500 Digital 5-40 μl
  • Mettler-Toledo VoluMate 10-100 μl
  • Pipetman P-100 10-100 μl
  • Rainin EDP 2 10-100ul/20-250 μl
  • Rainin EDP Plus 10-100ul/20-250 μl
  • Rainin Pipet Plus 10-100ul/20-200 μl
  • Rainin Pipetman 10-100ul/20-200 μl
  • Transferpette (Limited Draw) 20-200 μl
General description
Load Agarose and polyacrylamide gels up to 100 μl
Packaging
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)