Merck
66949
Sodium bicarbonate/Sodium carbonate concentrate
100 mM Na2CO3 and 4 mM NaHCO3, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 17
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
liquid
concentration
100 mM Na2CO3, 4 mM NaHCO3
technique(s)
ion chromatography: suitable
suitability
application tested
General description
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate.
Application
Metrohm IC application note : AN-S-353 : Routine drinking water analysis
Metrohm IC application note : AN-S-397 : IC assay for sodium chloride in sodium chloride tablets for solution
Metrohm IC application note : AN-S-398 : Phosphate in sodium and potassium phosphates compounded injections
Metrohm IC application note : AN-U-049 : Disinfection byproducts in water
Metrohm IC application note : AN-P-085 : Iodine monitoring in natural sources
Preparation Note
Prepared with sodium carbonate, sodium bicarbonate and high purity water (18.2 MΩ 0.2 μm filtered)
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Still not finding the right product?
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)