Merck
89013
Myricetin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyma:
3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxyflavone, Cannabiscetin, Myricetol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H10O8
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
318.24
UNSPSC Code:
12352202
Beilstein/REAXYS Number:
332331
MDL number:
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
32129103
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
expiry date on the label, limited shelf life
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,16-20,22H
InChI key
IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: eucalyptus hypericum primula
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myricetin
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)