Přejít k obsahu
1029986
USP
Ammonium phosphate dibasic
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyma:
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(NH4)2HPO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
132.06
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ammonium phosphate
manufacturer/tradename
USP
mp
155 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Ammonium phosphate dibasic USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium phosphate dibasic
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7783-28-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)