O této položce
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
betamethasone
packaging
pkg of 30 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@@]32[C@@H]1C[C@]4([C@H]([C@@H]3CCC5=CC(=O)C=C[C@@]52C)C[C@@H]([C@]4(OC(=O)CC)C(=O)COC(=O)CC)C)C
InChI
1S/C28H36O7/c1-6-23(31)33-15-21(30)27(35-24(32)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(29)10-11-25(17,4)28(19)22(34-28)14-26(20,27)5/h10-11,13,16,19-20,22H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,22-,25-,26-,27-,28+/m0/s1
InChI key
BWSCDDHHJUGBSQ-XHYJHYNESA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
Cílové orgány
Liver,Kidney,Endocrine system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?