O této položce
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
estradiol
manufacturer/tradename
USP
mp
176-180 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
InChI key
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099)
General description
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Estradiol
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Bezpečnostní pokyny
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?