Přejít k obsahu
1409003
USP
Methenamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyma:
Hexamethylenetetramine, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12N4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
140.19
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2018
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
API family
methenamine
autoignition temp.
770 °F
manufacturer/tradename
USP
mp
280 °C (subl.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Methenamine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methenamine
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
100-97-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)