O této položce
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
paclitaxel
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C(/C)C(=O)N[C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]1C[C@@]2(O)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)C4[C@@](C)([C@@H](O)C[C@H]5OC[C@@]45OC(C)=O)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C(=C1C)C2(C)C)c6ccccc6
InChI
1S/C45H53NO14/c1-9-23(2)39(52)46-33(27-16-12-10-13-17-27)34(50)41(54)58-29-21-45(55)38(59-40(53)28-18-14-11-15-19-28)36-43(8,30(49)20-31-44(36,22-56-31)60-26(5)48)37(51)35(57-25(4)47)32(24(29)3)42(45,6)7/h9-19,29-31,33-36,38,49-50,55H,20-22H2,1-8H3,(H,46,52)/b23-9+/t29-,30-,31+,33-,34+,35+,36?,38-,43+,44-,45+/m0/s1
InChI key
DBXFAPJCZABTDR-UJLUYDJNSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paclitaxel Related Compound A
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?