Kyselý odstraňovací roztok pro Western blot
Odstranění a opakované testování metodou Western blot umožňuje šetřit vzorky a rychle provádět opravy či úpravy koncentrace protilátek a doby inkubace. Tento postup popisuje přípravu kyselého odstraňovacího roztoku pro Western blot, který využívá hydrochlorid glycinu a povrchově aktivní látku dodecylsulfát sodný (SDS). Pokud je cílový protein citlivý na kyselé podmínky, vyzkoušejte postup na přípravu odstraňovacího roztoku na bázi detergentu.
Tento kalkulátor receptury umožňuje přesnou přípravu kyselého odstraňovacího roztoku pro Western blot pro jakýkoli objem v mililitrech. Zadejte požadovaný objem, klikněte na tlačítko VYPOČÍTAT a v tabulce se zobrazí potřebná množství jednotlivých složek.
Kalkulátor pro výpočet receptury kyselého odstraňovacího roztoku pro Western blot
DALŠÍ KALKULAČKY PRO VÝPOČET PŘÍPRAVKŮ A ROZTOKŮ PRO METODU WESTERN BLOTTING
Základní roztoky
- 4X pufr pro nanášení vzorků SDS
- 10× fosfátový pufrovaný fyziologický roztok (PBS)
- 10X zásobní roztok tris-pufrovaného fyziologického roztoku (TBS)
- Základní složky pro Western Blot Roztoky pro odstranění barviva
Promývací a blokovací pufry
- 1X pracovní roztok tris-pufrovaného fyziologického roztoku (TBS)
- 1X Tris-pufrovaný fyziologický roztok, 0,1 % detergentu Tween® 20 (TBST)
- 1X PBS (fosfátový pufrovaný fyziologický roztok)
- 1X fosfátem pufrovaný fyziologický roztok, 0,1 % detergentu Tween® 20 (PBST)
- Blokovací pufr z odtučněného sušeného mléka (NFDM)
- Blokovací pufr s bovinním sérovým albuminem (BSA)