Merck
DomůPodporaKalkulačky a aplikaceBlokovací pufr s hovězím sérovým albuminem (BSA)
Blokovací pufr s hovězím sérovým albuminem (BSA)
Blokovací pufr s bovinním sérovým albuminem (BSA) je ideální pro nasycení přebytečných vazebných míst pro proteiny na membránách a mikrotitračních destičkách, a to pro aplikace typu Western blotting a ELISA. Pro většinu aplikací obvykle postačuje 1–3 % BSA. Chcete-li připravit 100 ml 1% blokovacího pufru s BSA, rozpusťte 1 g BSA ve 100 ml TBST.
Kalkulátor receptury blokovacího pufru s BSA umožňuje přesnou přípravu blokovacího roztoku s BSA, ať už připravujete množství pro jeden experiment nebo pro celou laboratoř. Zadejte požadovanou koncentraci a objem, klikněte na tlačítko VYPOČÍTAT a v tabulce se zobrazí potřebná množství jednotlivých složek.
Kalkulátor receptury blokovacího pufru BSA
1% in 100 mL Recipe BSA: % at Desired Volume: mL    
1 g BSA (A5611) g BSA
in 100 mL of 1X TBST in mL of 1X TBST